Przejdź do
RAB0794
Mouse Met / Hepatocyte Growth Factor Receptor ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2680,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Met(17295)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.08 ng/mL
standard curve range: 0.082-20 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Met(17295)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes mouse Hepatocyte Growth Factor Receptor.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0676RAB0790RAB0830
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
Gene Information
mouse ... Met(17295)
Gene Information
human ... MET(4233)
Gene Information
mouse ... H60a(15101)
Gene Information
mouse ... Mme(17380)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.08 ng/mL
standard curve range: 0.082-20 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 60 pg/mL
standard curve range: 61.4-15000 pg/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 82 pg/mL
standard curve range: 0.082-20 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 61 pg/mL
standard curve range: 61.44-15000 pg/mL
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
RAB0794-1KT04061835165735