Przejdź do
RABWASH4
20X Wash Buffer (Item B)
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I used the RABWASH4 buffer in the Human CRP ELISA Kit RAB0096. After finishing the experiment I accidentally stored the buffer in the freezer at -20˚C for 3 weeks. Is this buffer still usable for my next trial?
    1 answer
    1. The recommended storage for 1X Wash Buffer is 4°C for up to one month. However, the buffer does not contain components that would be affected by storage at -20°C and should be suitable for use after 3 weeks at -20°C.
      Helpful?
  2. The user guide refers to the wash buffer 20 x, with the product code RABWASH4; however, it does not provide instructions regarding how to dilute it. Should it be diluted with distilled water like the other components of the kit?
    1 answer
    1. Yes, the 20X wash buffer with the product code RABWASH4 should be diluted with deionized or distilled water, similar to the other components of the kit.