Przejdź do
RABSTOP3
ELISA Stop Solution (Item I)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
8 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RABDIL6RABELADCRABTMB3
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)