Przejdź do
RAB0608
Human APOA2 / Apolipoprotein A-II ELISA Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
96 wells
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... APOA2(336)
Input:
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.025 ng/mL
standard curve range: 0.027-20 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APOA2(336)
General description
The ApoA2 ELISA kit provides for the Quantitative measurement of ApoA2 in Cell Culture Supernatants, Plasma and Serum.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0609RAB0616RAB0612
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... APOA2(336)
Gene Information
human ... APOB(338)
Gene Information
human ... APOE(348)
Gene Information
human ... APOC2(344)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.025 ng/mL
standard curve range: 0.027-20 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.21 ng/mL
standard curve range: 0.205-50 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.4 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.5 ng/mL
standard curve range: 1.563-100 ng/mL
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    Karta charakterystyki
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    Karta charakterystyki
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    Karta charakterystyki
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Sato et al.
Cancers, 12(9) (2020-09-18)
Apolipoprotein A2-ATQ/AT (apoA2-ATQ/AT) has been identified as a minimally invasive biomarker for detecting pancreatic cancer (PC) and high-risk (HR) individuals for PC. To establish an efficient enrichment strategy for HR, we carried out a plasma apoA2-ATQ/AT level-based prospective screening study
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
RAB0608-1KT04061835164103