Przejdź do
R8900
Ro 8-4304
solid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
500,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23FN2O3 · HCl
Masa cząsteczkowa:
406.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
Quality Segment
solubility
H2O: ≤0.5 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NC(=O)c1ccc(OCCC(O)N2CCC(=CC2)c3ccc(F)cc3)cc1
InChI
1S/C21H23FN2O3.ClH/c22-18-5-1-15(2-6-18)16-9-12-24(13-10-16)20(25)11-14-27-19-7-3-17(4-8-19)21(23)26;/h1-9,20,25H,10-14H2,(H2,23,26);1H
InChI key
NYFXHCMXYODFLP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIN2B(2904)
Biochem/physiol Actions
NR2B-selective, noncompetitive NMDA glutamate receptor antagonist
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R108B2134557520
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≤0.5 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble <0.7 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.0 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: 0.8 mg/mL, ethanol: 23 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
originator
Roche
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... GRIN2B(2904)
Gene Information
human ... COMT(1312)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), PRL(5617)
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
R8900-5MG04061832084466
R8900-25MG04061832273860