Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 736,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
736,00 zł
form
solid
Quality Segment
storage condition
protect from light
color
yellow
solubility
H2O: slightly soluble <0.7 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.0 mg/mL, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C13H8FNO5/c14-9-4-2-1-3-8(9)12(17)7-5-10(15(19)20)13(18)11(16)6-7/h1-6,16,18H
InChI key
RQPAUNZYTYHKHA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... COMT(1312)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility H2O: slightly soluble <0.7 mg/mL, ethanol: soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.0 mg/mL | solubility DMSO: ≥15 mg/mL | solubility H2O: slightly soluble 0.17 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 2.8 mg/mL, 0.1 M HCl: slightly soluble, DMSO: soluble, aqueous buffer pH > 5: soluble, ethanol: soluble | solubility 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.8 mg/mL, H2O: insoluble, methanol: soluble |
| storage condition protect from light | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| color yellow | color yellow | color yellow | color tan |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R108-100MG | 04061832948720 |
| R108-25MG | 04061832948737 |