Przejdź do
R6000
Ribonuclease S from bovine pancreas
Grade XII-S
Synonim(y):
RNase S, pancreatic RNase, protease-modified RNase A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
768,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-646-6
MDL number:
Specific activity:
≥60 Kunitz units/mg solid
Biological source:
bovine pancreas
768,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Grade XII-S
form
powder
specific activity
≥60 Kunitz units/mg solid
mol wt
13.7 kDa
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Ribonuclease S from bovine pancreas has been used in a study to assess the hybridase activity of human ribonuclease-1. [1] Ribonuclease S from bovine pancreas has also been used in a study to investigate a new approach to obtaining high-activity RNase, DNase, cholesterolesterase, and trypsin from cattle pancreas. [2]
Other Notes
Protease-modified RNase A
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R5500R5000R5125
specific activity
≥60 Kunitz units/mg solid
specific activity
75-125 Kunitz units/mg protein
specific activity
>= 60 Kunitz units/mg protein
specific activity
85-140 Kunitz units/mg protein
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
form
powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
13.7 kDa
mol wt
~13,700
mol wt
~13,700
mol wt
~13,700
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)