Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 407,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4200,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
407,00 zł
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
type
Type XII-A
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
75-125 Kunitz units/mg protein
mol wt
~13,700
technique(s)
cell based assay: suitable
impurities
salt, essentially free
suitability
suitable for mRNA or total RNA extracted from cells and tissues
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
protease, essentially free
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- RNase A is used to remove RNA from DNA plasmid and genomic DNA preparations and protein samples.
- RNase A is also used in RNA sequence analysis and protection assays.
- RNase A has been used as a tool for computer-aided drug design.
- RNase A supports the analysis of RNA sequences.
- RNase A hydrolyze RNA contained in protein samples.
- Purification of DNA is supported by RNase A.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| specific activity 75-125 Kunitz units/mg protein | specific activity >= 60 Kunitz units/mg protein | specific activity 50-100 Kunitz units/mg protein | specific activity ≥50 Kunitz units/mg protein |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| form lyophilized powder | form solid | form lyophilized powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ribonuclease A from bovine pancreas
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?