Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2400,00 zł
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~24 kDa
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200 using mouse 3T3 and rat NRK cells, western blot: 1:250-1:500 using whole extract of human Jurkat cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAB8A(4218)
mouse ... Rab8a(17274)
rat ... Rab8a(117103)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form - |
| mol wt antigen ~24 kDa | mol wt antigen ~23 kDa | mol wt antigen ~24 kDa | mol wt - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Insructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R5530-200UL | 04061838032836 |