Merck
R5279
Sigma-Aldrich
Anti-Rab9 from rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Ras-Associated Protein Rab9, Anti-Ras-Related Protein Rab9
Wybierz wielkość
200 μL
1920,00 zł
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1920,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~23 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK and mouse NIH3T3 cells fixed and permeabilized with 3% paraformaldehyde followed by 0.4% saponin
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of human A431 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB9A(9367)
mouse ... Rab9(56382)
rat ... Rab9a(84589)
Opis ogólny
Rab9 is a member of the Rab family of guanosine triphosphatases (GTPases). Rab9 GTPase is localized predominantly to late endosomes. Rab proteins contain conserved regions involved in guanine nucleotide binding, and hypervariable COOH-terminal domains with a cysteine motif implicated in subcellular targeting.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acid residues 188-200 of human Rab9, conjugated to KLH.
Zastosowanie
Anti-Rab9 from rabbit has been used in immunoblotting and immunofluorescence.
Działania biochem./fizjol.
Rab9 GTPase is required for the transport of mannose 6-phosphate receptors (MPRs) from endosomes to the trans-Golgi network (TGN). Rab9 GTPase in its GTP bound conformation binds specifically to an effector protein named p40 that stimulates the transport of mannose 6-phosphate receptors (MPRs) from endosomes to the TGN. Rab9 also interacts with the vesicle cargo selection protein TIP47 (tail-interacting protein of 47 kDa). This interaction is required for Rab9 stability on late endosomes. Anti-Rab9 antibodies may be used as a marker for late endosomes.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rab9 GTPase regulates late endosome size and requires effector interaction for its stability
Ganley IG, et al.
Molecular Biology of the Cell, 15(12), 5420-5430 (2004)
High Resolution Crystal Structure of Human Rab9 GTPase a Novel Antiviral Drug Target
Chen L, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279(38), 40204-40208 (2004)
Small GTP-binding proteins
Takai Y, et al.
Physiological Reviews, 81(1), 153-208 (2001)
The rab gtpase family
Stenmark H and Olkkonen VM
Genome Biology, 2(5), 3007-3001 (2001)
E Díaz et al.
The Journal of cell biology, 138(2), 283-290 (1997-07-28)
Rab9 GTPase is required for the transport of mannose 6-phosphate receptors from endosomes to the trans-Golgi network in living cells, and in an in vitro system that reconstitutes this process. We have used the yeast two-hybrid system to identify proteins