Przejdź do
ABT165
Przeciwciało anty-RAB8A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ras-related protein Rab-8A, Oncogene c-mel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki18 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1940,00 zł
Przewidywany termin wysyłki18 września 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAB8A(4218)
mouse ... Rab8A(17274)
General description
Białko Rab-8A związane z Ras (RAB8A) jest jedną z dwóch izoform Rab8, które należą do nadrodziny GTPaz. Przechodzą one między aktywnym stanem związanym z GTP, powstałym w wyniku interakcji z czynnikami wymiany nukleotydów guaninowych (GEF), takimi jak Rabin8 i GRAB; oraz nieaktywnym stanem związanym z GDP poprzez interakcję z białkami aktywującymi GTPazy (GAP), takimi jak TBC1D1. Rab8A aktywuje różne cząsteczki efektorowe, które są sprzężone z wewnątrzkomórkowymi sieciami sygnalizacyjnymi, które pośredniczą w transporcie błonowym i pęcherzykowym oraz przebudowie aktyny. Rab8A znajduje się między innymi w sieci Golgiego, regionie okołojądrowym, błonie plazmatycznej, lamellipodii i rzęskach.
Zaobserwowano ~24 kDa. Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane przy ~110 kDa i ~38 kDa
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego RAB8A.
Application
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła RAB8A w ludzkim móżdżku i mózgu.
To przeciwciało anty-RAB8A zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania RAB8A.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Vesicular Trafficking
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec RAB8A.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek HeLa pozbawiony surowicy
Evaluated by Western Blot in serum starved HeLa cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RAB8A in serum starved HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC119WH0004218M2MABC173
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 5G8.1, 0.5 mg/mL, from mouse
description
clone 3G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
clone 6C10.1, from mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)