Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Nalgene® DS5035-0009
Feature:
Holds 9 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
Material:
stainless steel
Packaging:
pack of 1 ea
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel
feature
Holds 9 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5035-0009
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Racks hold CryoBoxes securely but separately, allowing fast retrieval and immediate return to freezer. The vertical racks are best for use in chest freezers, horizontal racks for upright freezers.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene® DS5035-0009 | manufacturer/tradename Nalgene® DS5035-0004 | manufacturer/tradename Nalgene® 5038-4322 | manufacturer/tradename Nalgene® 5036-0004 |
| feature Holds 9 x boxes, 3 × 3 × 2 in. | feature Holds 12 x boxes, 3 × 3 × 2 in. | feature Holds 12 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in | feature Holds 4 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in |
| material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel | material stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 2 ea | packaging pack of 1 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryogenic storage rack, stainless steel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| R1888-1EA | 04061832614779 |