Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1510,00 zł
material
stainless steel
feature
Holds 4 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5036-0004
technique(s)
cryopreservation: suitable
Overall H
8 3/4 in.
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene® 5036-0004 | manufacturer/tradename Nalgene® 5038-4322 | manufacturer/tradename Nalgene DS5037-0004 | manufacturer/tradename Nalgene® 5038-4422 |
| feature Holds 4 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in | feature Holds 12 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in | feature Holds 4 x boxes, 3 × 3 × 2 in. | feature Holds 16 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in |
| material stainless steel | material stainless steel | material polyketone | material stainless steel |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 2 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 2 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable |
| Overall H 8 3/4 in. | Overall H - | Overall H - | Overall H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cryogenic storage rack, stainless steel
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?