Przejdź do
R1638
Cryogenic storage rack, stainless steel
Vertical, 4-shelf for 3 × 3 × 2 in. boxes
Synonim(y):
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack, Nalgene DS5035-0004
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Nalgene® DS5035-0004
Feature:
Holds 12 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
Material:
stainless steel
Packaging:
pack of 1 ea
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
feature
Holds 12 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5035-0004
technique(s)
cryopreservation: suitable
Overall H
8 3/4 in.
General description
Racks hold CryoBoxes securely but separately, allowing fast retrieval and immediate return to freezer. The vertical racks are best for use in chest freezers, horizontal racks for upright freezers.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R1388R1888R1513
description
Vertical, 4-shelf for 3 × 3 × 2 in. boxes
description
Horizontal; 12-shelf for 5¼ × 5 ¼ × 2 in. boxes
description
Vertical, 9-shelf for 3 × 3 × 2 in. boxes
description
Horizontal; 16-shelf for 51/4 × 51/4 × 2 in. boxes
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5035-0004
manufacturer/tradename
Nalgene® 5038-4322
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5035-0009
manufacturer/tradename
Nalgene® 5038-4422
feature
Holds 12 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
feature
Holds 12 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
feature
Holds 9 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
feature
Holds 16 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 2 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
Overall H
8 3/4 in.
Overall H
-
Overall H
-
Overall H
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)