Przejdź do
SML0150
Tolcapone
≥98% (HPLC), Catechol-O-methyltransferase inhibitor, powder
Synonim(y):
3,4-Dihydroxy-4′-methyl-5-nitrobenzophenone, Ro 40-7592
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.24
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tolcapone, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2cc(O)c(O)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H11NO5/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(17)10-6-11(15(19)20)14(18)12(16)7-10/h2-7,16,18H,1H3
InChI key
MIQPIUSUKVNLNT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... COMT(1312)
Application
Tolcapone may be used in COMT-mediated cell signaling studies.
Tolcapone has been used in methyltransferase assay in human embryonic kidney 293 cells.
Biochem/physiol Actions
Inhibition of catechol-O-methyltransferase by tolcapone increases the half-life and bioavailabilty of levodopa. It therefore is an effective adjunctive therapy in patients with Parkinson′s disease with motor response fluctuations.[1][2]
Orally active catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitor: inhibits both central and peripheral COMT.
Tolcapone is an orally active catechol-O-methyltransferase (COMT) inhibitor. It inhibits both central and peripheral COMT. Tolcapone crosses the blood-brain barrier, and has been used for L-DOPA adjunct therapy in the treatment of Parkinson′s Disease.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1670207R108T7080
Tolcapone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1670207
Tolcapone
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: slightly soluble <0.7 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.0 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
DMSO: >15 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tolcapone
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)