Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H23N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.50
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(C1(CCOCC1)C2=CC=CC(SC3=CC=C(C4=CC=NN4C)C=C3)=C2)=O
InChI
1S/C22H23N3O2S/c1-25-20(9-12-24-25)16-5-7-18(8-6-16)28-19-4-2-3-17(15-19)22(21(23)26)10-13-27-14-11-22/h2-9,12,15H,10-11,13-14H2,1H3,(H2,23,26)
InChI key
DVNQWYLVSNPCJZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-4191834 a selective, non-redox, non-iron chelating competitive inhibitor of 5-lipoxygenase effective in inflammation and pain.
PF-4191834 is known to reduce the indications of arthritis.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PZ0360-25MG | 04061832786209 |
| PZ0360-5MG | 04061832786216 |