Merck
PZ0379
Sigma-Aldrich
PF-04827736
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-7,8-Dimethoxy-N-[1-methyl-2-(5-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethyl]-4-quinazolinamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H21N5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.38
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Próba
≥98% (HPLC)
Postać
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC1=NNC(C[C@H](C)NC2=NC=NC3=C2C=CC(OC)=C3OC)=C1
Działania biochem./fizjol.
PF-04827736 is a non-brain penetrant potent and selective inhibitor of phosphodiesterase PDE1, thought to be involved in regulation of vascular smooth muscle.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3