Przejdź do
PZ0380
PF-04447943
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,5-Dihydro-6-[(3S,4S)-4-methyl-1-(2-pyrimidinylmethyl)-3-pyrrolidinyl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, 6-[(3S,4S)-4-Methyl-1-(pyrimidin-2-ylmethyl)pyrrolidin-3-yl]-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1,5-dihydro-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one, PF 4447943
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25N7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
395.46
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
447,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1C2=C(N(C3CCOCC3)N=C2)N=C([C@H]4[C@H](C)CN(CC5=NC=CC=N5)C4)N1
InChI
1S/C20H25N7O2/c1-13-10-26(12-17-21-5-2-6-22-17)11-16(13)18-24-19-15(20(28)25-18)9-23-27(19)14-3-7-29-8-4-14/h2,5-6,9,13-14,16H,3-4,7-8,10-12H2,1H3,(H,24,25,28)/t13-,16-/m1/s1
InChI key
IWXUVYOOUMLUTQ-CZUORRHYSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-04447943 is a potent selective brain penetrant phosphodiesterase PDE9A inhibitor both potency (8 nM) and selectivity (>10 μM versus all the PDEs except PDE1C at >1 μM). It has been investigated for the treatment of cognitive disorders including Alzheimer′s Disease. PF-04447943 increased neurite outgrowth and synapse formation in hippocampal neurons in culture, exhibited synaptic stabilization in an amyloid precursor protein (APP) transgenic mouse model, and improved memory and enhanced attention in several animal models.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PZ0184PZ0213SML0263
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)