Przejdź do
P9560
Finnpipette® pipette tips
Finntip 300, non-sterile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
366,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 1000 ea (Bag)
Manufacturer/tradename:
Finn 9401260
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
orange
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
manufacturer/tradename
Finn 9401260
L
5.2 cm
maximum volume
300 μL
volume range
5-300 μL
Features and Benefits
  • Enables accurate and precise pipetting
  • Designed for liquid handling
  • Smooth and uniform inner hydrophobic surfaces to prevent liquid retention
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2674P3049P2549
manufacturer/tradename
Finn 9401260
manufacturer/tradename
Finn 9401030
manufacturer/tradename
Finn 9400230
manufacturer/tradename
Finn 9400100
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
material
orange
material
blue
material
colorless
material
orange
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
packaging
pack of 400 ea (Bag)
maximum volume
300 μL
maximum volume
1 mL
maximum volume
250 μL
maximum volume
200 μL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette® pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)