Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
400 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 427,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 400 ea (Bag)
Manufacturer/tradename:
Finn 9400100
427,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
orange
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 400 ea (Bag)
manufacturer/tradename
Finn 9400100
L
7.8 cm
maximum volume
200 μL
volume range
5-200 μL
Features and Benefits
- Enables accurate and precise pipetting
- Designed for liquid handling
- Smooth and uniform inner and outer hydrophobic surfaces to prevent liquid retention
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Finn 9400100 | manufacturer/tradename Finn 9401260 | manufacturer/tradename Finn 9401030 | manufacturer/tradename Finn 9402030 |
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| material orange | material orange | material blue | material colorless |
| packaging pack of 400 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 500 ea (Bag) |
| maximum volume 200 μL | maximum volume 300 μL | maximum volume 1 mL | maximum volume 5 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette® pipette tips
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?