Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2540,00 zł 2159,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2159,00 zł
Cena katalogowa2540,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Platelet-Derived Growth Factor from porcine platelets, PDGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
biological source
Porcine
Quality Level
assay
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
form
lyophilized powder
potency
39.00 ng/mL EC50
quality
endotoxin tested
mol wt
glycoprotein 38 kDa
packaging
pkg of 5 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/μg
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
pig ... PDGFB(100626465)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source Porcine | biological source human | biological source rat | biological source human |
| assay ≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE and HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| packaging pkg of 5 μg | packaging pkg of 10 μg | packaging pkg of 5x50 μg, pkg of 50 μg | packaging pkg of 10 μg, pkg of 50 μg |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Płytkowy czynnik wzrostu jest głównym mitogenem występującym w surowicy ssaków i jest uwalniany z płytek krwi podczas tworzenia skrzepu.
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P8953-5UG | 04061834402114 |