Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł | |
| 50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3940,00 zł 3349,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
form
lyophilized powder
potency
≤1.0-3.0 ng/mL ED50
quality
endotoxin tested
mol wt
28.5 kDa (containing 250 amino acid residues)
packaging
pkg of 10 μg, pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PDGFRA(5154)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥98% (HPLC and SDS-PAGE) | assay ≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis) | assay ≥97% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platelet-Derived Growth Factor-AA human
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Płytkowy czynnik wzrostu jest głównym mitogenem występującym w surowicy ssaków i jest uwalniany z płytek krwi podczas tworzenia skrzepu.
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P3076-50UG | 04061834367161 |
| P3076-10UG | 04061834367154 |