Przejdź do
P8318
L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol sodium salt from egg yolk lecithin
≥99% (TLC), lyophilized powder
Synonim(y):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-rac-glycerol)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
778,00 zł
583,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5590,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
583,50 zł
Cena katalogowa778,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
egg yolk
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].OCC(O)COP([O-])(=O)OC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H15O8P.Na/c7-1-5(9)3-13-15(11,12)14-4-6(10)2-8;/h5-10H,1-4H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t5-,6?;/m0./s1
InChI key
WYHDJJSICPMMFI-GNVLWMSISA-M
Packaging
Packaged under Argon.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P3556P5394L4754
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk (dried)
biological source
egg yolk
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
-
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)