Przejdź do
L4754
3-sn-Lysophosphatidylethanolamine from egg yolk
Type I, ≥99%
Synonim(y):
L-α-Lysophosphatidylethanolamine, 1-Acyl-sn-glycero-3-phospho(2-aminoethanol), L-α-Lysocephalin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
594,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
1402,50 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
MDL number:
594,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
egg yolk
Quality Segment
type
Type I
assay
≥99%
form
powder
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Lysophosphatidylethanolamine (LysoPE), a prominent part of lysophospholipid, is obtained by the partial hydrolysis of phosphatidylethanolamine.
Application
3-sn-Lysophosphatidylethanolamine from egg yolk has been used:
  • to prepare liposomes for liposome binding and vesiculation assay
  • as a phospholipid standard in high-performance thin layer chromatography (HPTLC) to detect the phospholipid composition of platelet-derived microparticles
  • as a phospholipid standard in thin layer chromatography (TLC) to identify phospholipid in parasitophorous vacuoles (PV) containing Leishmania amazonensis
Biochem/physiol Actions
L-α-Lysophosphatidylethanolamines from egg yolk are enriched with stearate and palmitate acylated fatty acids.
Lysophosphatidylethanolamine (LPE) participates in the physiological and pathological processes of the nervous system. It plays a key role in the function of the cell membrane, apoptosis, oxidative stress, and inflammatory responses.
Analysis Note
Contains primarily stearic and palmitic acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L4129P8318P7943
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)