Przejdź do
P3556
L-α-Phosphatidylcholine
egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder
Synonim(y):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, L-α-Lecithin, Azolectin, PC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
668,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
51321705
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-307-2
Beilstein/REAXYS Number:
5209585
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
egg yolk
Quality Segment
type
Type XVI-E
assay
≥99% (TLC)
form
lyophilized powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
General description
Phosphatidylcholine belongs to the class of glycerophoshpolipids and contains choline as the head-group. Choline is attached to the glycerol of fatty acids ester-bound to backbone. It is the major phospholipid found in eukaryotic organism.
Application
L-α-Phosphatidylcholine has been used:
  • to form a thin lipid film used in Kupffer cell depletion by liposome-encapsulated clodronate
  • as a component of assay buffer used in γ-secretase in vitro assay
  • in the preparation of substrate mix for its use in HPLC (high performance liquid chromatography) assay of 5-lipoxygenase enzyme activity
Biochem/physiol Actions
A major structural phospholipid in brain, comprising approx. 15% of total lipid; primarily localized to gray matter.
It also acts as a source of lipid messengers/ bioactive lipids including: lysophosphatidylcholine, diacylglycerol, phosphatidic acid, lysophosphatidylcholine, arachidonic acid and platelet activating factor.[1] Phosphatidylcholine is produced in the liver by the CDP-choline (cytidine diphosphocholine) pathway.
Packaging
Packaged under Argon
Preparation Note
Prepared by a modification of the procedure of Singleton, W.S., et al., J. Am. Oil Chem. Soc., 42, 53 (1965).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4279P7443P5638
biological source
egg yolk
biological source
egg yolk
biological source
soybean
biological source
soybean
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
form
lyophilized powder
form
solution
form
lyophilized powder
form
powder or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-α-Phosphatidylcholine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?