Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2010,00 zł |
300 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2010,00 zł
biological source
bacterial (Elizabethkingia meningoseptica)
Quality Segment
conjugate
(N-linked)
product line
BioReagent
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
powder
shelf life
≥1 weeks at 2‑8 °C (for a reconstituted solution >500 units/ml), ≥1 yr at 2‑8 °C, Solution is stable for at least 3 freeze-thaw cycles
mol wt
~36 kDa
concentration
≥300 units/mL, ≥50 units/mL
optimum pH
~8.6
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- for de-N-glycosylation of Zika20virus E protein[1]
- to evaluate coxsackievirus and adenovirus receptor glycosylation using CAR-expressing COS cells[2]
- to verify the N-linked glycosylation of MHC class 1 polypeptide-related sequence A (MICA)[3]
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bacterial (Elizabethkingia meningoseptica) | biological source bacterial (Elizabethkingia miricola) | biological source - | biological source - |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| concentration ≥300 units/mL, ≥50 units/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| form powder | form buffered aqueous solution | form ready-to-use solution | form lyophilized powder |
| mol wt ~36 kDa | mol wt 36 kDa | mol wt ~36 kDa | mol wt ~36 kDa |
| optimum pH ~8.6 | optimum pH - | optimum pH - | optimum pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?