Przejdź do
G5166
PNGase F Glycosidase
Removes N-linked glycans, suitable for mass spectrometry, from Elizabethkingia miricola
Synonim(y):
N-Glycosidase F, Peptide N-glycosidase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1450,00 zł
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥20000 units/mg protein
Biological source:
bacterial (Elizabethkingia miricola)
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
PNGase F from Elizabethkingia miricola, buffered aqueous solution
biological source
bacterial (Elizabethkingia miricola)
Quality Segment
conjugate
(N-linked)
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥20000 units/mg protein
mol wt
36 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
PNGase F (Peptide N-glycosidase F) cleaves asparagine-linked glycoproteins, which produces carbohydrate-free peptides and detached full-length oligosaccharides.
Application
Used to deglycosylate protein.
PNGase F from Elizabethkingia miricola has been used for the deglycosylation of the proteins.[1]
Biochem/physiol Actions
Cleaves an entire glycan from a glycoprotein provided the glycosylated asparagine moiety is substituted on its amino and carboxyl terminus with a polypeptide chain.
Physical form
Supplied as a solution in 20 mM Tris HCl, pH 7.5, 50 mM NaCl and 1 mM EDTA
Other Notes
One unit will catalyze the release of N-linked oligosaccharides from 1 nanomole of denatured ribonuclease B in one minute at 37°C at pH 7.5 monitored by SDS-PAGE. One Sigma unit of PNGase F activity is equal to 1 IUB milliunit.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P7367G1549G0535
biological source
bacterial (Elizabethkingia miricola)
biological source
bacterial (Elizabethkingia meningoseptica)
biological source
-
biological source
-
specific activity
≥20000 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥1000 U/mg
specific activity
-
form
buffered aqueous solution
form
powder
form
ready-to-use solution
form
buffered aqueous glycerol solution
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
36 kDa
mol wt
~36 kDa
mol wt
~36 kDa
mol wt
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)