Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł | |
| 300 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
Nazwa produktu
PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica, ready-to-use solution, recombinant, expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
conjugate
(N-linked)
grade
Proteomics Grade
form
ready-to-use solution
specific activity
≥1000 U/mg
shelf life
≥1 yr at -20 °C
mol wt
~36 kDa
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥1000 U/mg | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥1,000 U/mg | specific activity - |
| grade Proteomics Grade | grade - | grade Proteomics Grade | grade - |
| form ready-to-use solution | form - | form lyophilized powder | form powder |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| shelf life ≥1 yr at -20 °C | shelf life - | shelf life ≥1 weeks at 2‑8 °C (for reconstituted solution), ≥1 yr at -20 °C | shelf life ≥1 weeks at 2‑8 °C (for a reconstituted solution >500 units/ml), ≥1 yr at 2‑8 °C, Solution is stable for at least 3 freeze-thaw cycles |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PNGase F from Elizabethkingia meningoseptica
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Explore strategies for releasing N-linked glycans with PNGase F, PNGase A & native & sequential deglycosylation with endoglycosidases & exoglycosidases.
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G1549-300UN | 04061832755670 |
| G1549-50UN | 04061832755687 |