Przejdź do
P7340
(±)-threo-1-Phenyl-2-decanoylamino-3-morpholino-1-propanol hydrochloride
Synonim(y):
(±)-threo-PDMP hydrochloride, PDMP hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H38N2O3·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
427.02
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCCCCCCCCC(=O)N[C@H](CN1CCOCC1)[C@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C23H38N2O3.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-11-14-22(26)24-21(19-25-15-17-28-18-16-25)23(27)20-12-9-8-10-13-20;/h8-10,12-13,21,23,27H,2-7,11,14-19H2,1H3,(H,24,26);1H/t21-,23-;/m1./s1
InChI key
HVJHJOYQTSEKPK-BLDCTAJRSA-N
Biochem/physiol Actions
Glucosylceramide synthase inhibitor; blocks formation of glucosylceramide from ceramide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8013P7505513100
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble, methanol: soluble
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)