Przejdź do
P7505
Putrescine dihydrochloride
≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
1,4-Butanediamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
553,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2(CH2)4NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.07
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-375-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3906680
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Putrescine dihydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCCCN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Application
Putrescine dihydrochloride has been used:
  • as a bioactive amine standard in high-performance liquid chromatography (HPLC)
  • as a component of hormone mix supplemented to Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) to study its effects on neural stem cells[1]
  • as a supplement in DMEM for culturing of endometrial cancer cells[2]
Biochem/physiol Actions
Binds to the polyamine modulatory site of the NMDA receptor and potentiates NMDA-induced currents; precursor of spermidine.
Binds to the polyamine modulatory site of the NMDA receptor; potentiates NMDA-induced currents.
Putrescine is an aliphatic amine and is positively charged.[3] It acts as a precursor of spermine and plays a role in polyamine biosynthesis.[3] Putrescine is found in several plants, animals, and bacteria. It plays a role in cell proliferation and cell growth in Escherichia coli.[4] Putrescine is a component of agrochemicals, surfactants, pharmaceuticals, polymers, and additives.[5]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6024P5780SML0460
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
cell culture medium: 0.16 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
280 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Putrescine dihydrochloride
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P7505-25G04061835558643
P7505-100G04061835558636
Questions
  1. if Putrescine dihydrochloride (P7505, ≥98% TLC) is suitable for HPLC analysis? If not, please recommend an alternative HPLC-grade putrescine product
    1 answer
    1. This product is not tested for suitability in HPLC. Unfortunately, no other Dihydrochloride form is tested for HPLC applications. However, the base form, available as a standard under product number 51799, has been tested for suitability in HPLC and GC. In addition, the purity of product D13208, 1,4-Diaminobutane (Putrescine), is determined by GC. Please see the links below to review these product options.
      51799, Putrescine, analytical standard
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sial/51799
      D13208, 1,4-Diaminobutane, 99%
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/aldrich/d13208