Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 345,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 602,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
345,00 zł
Nazwa produktu
Pargyline hydrochloride,
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
98% (TLC)
form
powder or crystals
mp
160-163 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CN(CC#C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-3-9-12(2)10-11-7-5-4-6-8-11;/h1,4-8H,9-10H2,2H3;1H
InChI key
BCXCABRDBBWWGY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... MAOA(4128), MAOB(4129)
Application
- as a histone demethylase inhibitor to treat monocytes to investigate whether various inhibitors affect training
- to maximize uptake into dopaminergic neurons (DA) neurons in experimental rats,
- to study its effect on discolouration of medullary tissues of sclerotia of S. sclerotiorum
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder or crystals | form powder | form powder | form powder |
| assay 98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: slightly soluble, alcohol: soluble, propylene glycol: soluble | solubility H2O: >10 mg/mL |
| Gene Information human ... MAOA(4128), MAOB(4129) | Gene Information - | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152) | Gene Information human ... MAOB(4129) |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?