Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 612,00 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3010,00 zł |
Informacje o tej pozycji
612,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
feed ratio
Glu:Tyr (4:1)
mol wt
5,000-20,000
greener alternative product score
old score: 48
new score: 41
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Designing Safer Chemicals”, "Safer Solvents and Auxiliaries" and “Reduce Derivatives”. Click here to view its DOZN scorecard.
Analysis Note
Molecular weight based on MALLS.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category | greener alternative category - |
| feed ratio Glu:Tyr (4:1) | feed ratio Glu:Tyr (1:1) | feed ratio Glu:Tyr (4:1) | feed ratio Glu:Tyr (4:1) |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability - | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(Glu, Tyr) sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?