Przejdź do
P0275
Poly(Glu, Tyr) sodium salt
greener alternative
Glu:Tyr (4:1), mol wt 20,000-50,000
Synonim(y):
L-Glutamic acid sodium salt (1:1) polymer with L-tyrosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
349,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
634,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1560,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5560,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
feed ratio
Glu:Tyr (4:1)
mol wt
20,000-50,000
greener alternative product score
old score: 48
new score: 45
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Reduce Derivatives
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white to off-white
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Safer Solvents and Auxiliaries”, “Enhanced Energy Efficiency” and “Reduced Derivative”. Click here to view its DOZN scorecard.
Application
Poly(Glu, Tyr) sodium salt has been used as a substrate for
  • janus kinase 3 (JAK3) in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)-based assay
  • proto-oncogene tyrosine-protein kinase (Src) and zeta chain of T cell receptor associated protein kinase 70 (Zap70)
  • in in vitro tyrosine kinase assay
Biochem/physiol Actions
Poly(glu, tyr) sodium salt is a polyamino acid with applications in cancer research.
Analysis Note
Molecular weight based on viscosity. Also assayed by MALLS.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
81357P7244P0151
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
feed ratio
Glu:Tyr (4:1)
feed ratio
Glu:Tyr (4:1)
feed ratio
Glu:Tyr (4:1)
feed ratio
Glu:Tyr (1:1)
greener alternative product score
old score: 48
new score: 45
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product score
-
greener alternative product score
old score: 48
new score: 41
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product score
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(Glu, Tyr) sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I would like to ask about the purity of this compound
    1 answer
    1. This product is not tested for purity. Please see the link below to review the product information sheet which describes the composition.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/114/932/p0275pis.pdf