Przejdź do
81357
Poly(Glu, Tyr) sodium salt
suitable for ligand binding assays, Mol wt 20,000-50,000
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
952,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
MDL number:
952,50 zł
Cena katalogowa1270,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly(Glu, Tyr) sodium salt, mol wt 20,000-50,000, Glu:Tyr 4:1
Quality Segment
form
powder
feed ratio
Glu:Tyr (4:1)
mol wt
20,000-50,000
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Poly(Glu,Tyr) (poly(Glu,Tyr) 4:1 random copolymer) is used as a substrate for the evaluation of protein tyrosine kinase(s).
Poly(Glu,Tyr) 4:1 is a polyamino acid used in the manufacture of electrochemical biosensors for detection of reactions such as Fenton induced tyrosine oxidation.
Other Notes
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4636P7658V6258
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
color
white
feed ratio
Glu:Tyr (4:1)
feed ratio
-
feed ratio
D-Glu:D-Lys (6:4)
feed ratio
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(Glu, Tyr) sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)