Przejdź do
P6668
Phytamax Orchid Maintenance Medium
powder, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Phytamax Orchid medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
253,00 zł
215,05 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
429,25 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
215,05 zł
Cena katalogowa253,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Phytamax Orchid Multiplication Medium and Phytamax Orchid Maintenance Medium support initial Orchid stem (eg. Phalaenopsis) propagation and replating, respectively. The Multiplication media contains the auxin α-naphthaleneacetic acid (NAA). Phytamax Orchid Maintenance Media are available without activated Charcoal (P0931) with Charcoal (P6668) and with both Charcoal and Banana Powder (P1056).
Preparation Note
With macro- and micronutrients, sucrose, vitamins, MES, peptone and activated charcoal.
Media Formulation
Legal Information
Phytamax is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6793P0931P1056
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6484-52-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jonathan P Kendon et al.
Mycorrhiza, 30(5), 567-576 (2020-06-15)
Orchid mycorrhizal fungi (OMF) are critical for seed germination and maintaining natural populations of orchids, yet the degree of specificity of most orchids to their mycorrhizal associates remains unknown. Many orchids are at risk of extinction, whether generalists or specialists
K P Martin et al.
Indian journal of experimental biology, 43(9), 829-834 (2005-09-29)
Rapid propagation of I. malabarica (Reichb. f.) J D Hook, an endemic and endangered orchid of the Western Ghats of Kerala, India through conversion of axillary buds to protocorm-like bodies (PLBs), and subsequent plant regeneration was achieved. Growth regulators and
Muthu Thiruvengadam et al.
Plant cell reports, 28(10), 1463-1473 (2009-07-30)
Lisianthus [Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinn] is a popular cut flower crop throughout the world, and the demand for this plant for cut flowers and potted plants has been increasing worldwide. Recent advances in genetic engineering have enabled the transformation and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P6668-1L04061834393924
P6668-10L04061834393917