Przejdź do
P1056
Phytamax Orchid Medium with Charcoal and Banana Powder
powder, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Phytamax Orchid medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
1640,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Phytamax Orchid Medium with Charcoal and Banana Powder has been used for in vitro germination seeds of orchids Bletilla striata seeds, Vanda tessellate and Rhynchostylis retusa.
Preparation Note
With macro- and micronutrients, sucrose, vitamins, MES, peptone, activated charcoal and banana powder.
Media Formulation
Legal Information
Phytamax is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0931P6793P6668
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6484-52-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of plant growth regulators on multiple shoot induction in Vanda tessellata (Roxb.) Hook. Ex G. Don an endangered medicinal orchid
Bhattacharjee B and Islam SMS
International Journal of Science and Nature, 5(4), 707-712 (2014)
Acclimatization of terrestrial orchid Bletilla striata Rchb. f.(Orchidaceae) propagated under in vitro conditions
Lesar H, et al.
Acta agriculturae Slovenica, 99(1), 69-75 (2012)
The Effect of PGRs on in vitro development of protocorms, regeneration and mass multiplication derived from immature seeds of Rhynchostylis retusa (L.) Blume
Bhattacharjee B and Islam SMS
Global Journal of Bio-Science and BioTechnology (GJBB), 4(1), 121-127 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P1056-10L04061834353911
P1056-1L04061834353928