Przejdź do
P6793
Phytamax Orchid Multiplication Medium
powder, suitable for plant cell culture
Synonim(y):
Phytamax Orchid medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 x 5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
166,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
12352207
166,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Phytamax Orchid Multiplication Medium and Phytamax Orchid Maintenance Medium support initial Orchid stem (eg. Phalaenopsis) propagation and replating, respectively. The Multiplication media contains the auxin α-naphthaleneacetic acid (NAA). Phytamax Orchid Maintenance Media are available without activated Charcoal (P0931) with Charcoal (P6668) and with both Charcoal and Banana Powder (P1056).
Preparation Note
With macro- and micronutrients, sucrose, vitamins, NAA, BA, MES and peptone.
Media Formulation
Legal Information
Phytamax is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P6668P0931P1056
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6484-52-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)