Przejdź do
P6617
Pristanic acid
≥97% (GC), ethanol solution
Synonim(y):
2,6,10,14-Tetramethylpentadecanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H38O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.50
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Assay:
≥97% (GC)
Form:
ethanol solution
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pristanic acid solution, mixture of isomers, ethanol solution, ≥97% (GC)
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
ethanol solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C19H38O2/c1-15(2)9-6-10-16(3)11-7-12-17(4)13-8-14-18(5)19(20)21/h15-18H,6-14H2,1-5H3,(H,20,21)
InChI key
PAHGJZDQXIOYTH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Oxidation product of fatty acids in the diet, particularly phytanic acid. Phytanic acid is oxidized by alpha oxidation yielding pristanic acid, which is subsequently degraded by peroxisomal beta oxidation. Several inborn errors of metabolism with one or more deficiencies in the phytanic acid and pristanic acid breakdown have been described.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2652G6025569398
form
ethanol solution
form
powder
form
solution
form
solid
assay
≥97% (GC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥99% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
10-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pristanic acid solution
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P6617-5MG04061834393672