Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 679,00 zł | |
| 100 g | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
Stearic Acid,
description
Merck USA index - 14, 8804
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤0.5% saponifiable substance, as methyl ester
color
white
solubility
ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥95% | assay - | assay ≥98.5% |
| form solid | form flakes, powder or solid | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp |
| solubility ethanol: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stearic Acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
392.0 °F - Cleveland open cup
flash_point_c
200 °C - Cleveland open cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 569398-100GM | 04055977190519 |
| 569398-25GM | 04055977190526 |