Przejdź do
SML2652
Peretinoina
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(2E,4E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadeca-2,4,6,10,14-pentaenoic acid, ACR, Acykliczny retinoid, E 5166, E-5166, E5166, K 333, K-333, K333, Kwas 4,5-didehydrogeranylogeranowy, Kwas poliprenoinowy, NIK 333, NIK-333, NIK333, kwas all-trans-3,7,11,15-tetrametylo-2,4,6,10,14-heksadekapentaenowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
353,00 zł
300,05 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
300,05 zł
Cena katalogowa353,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
InChI
1S/C20H30O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h8-9,11,13-15H,6-7,10,12H2,1-5H3,(H,21,22)/b14-8+,17-11+,18-13+,19-15+
InChI key
UUBHZHZSIKRVIV-KCXSXWJSSA-N
Biochem/physiol Actions
Peretynoina jest aktywnym doustnie syntetycznym acyklicznym retinoidem (ACR), którego skuteczność in vivo przeciwko rakowi wątrobowokomórkowemu (HCC) przypisuje się jego aktywności regulacyjnej w kierunku jądrowych receptorów retinoidowych (RARbeta i RXRalpha), a także negatywnej regulacji ekspresji kinazy sfingozyny 1 (SPHK1), a tym samym szlaku metabolicznego sfingozyny. Peretynoina hamuje replikację wirusów zapalenia wątroby typu B i C w kulturach (HBV i HCV EC50 = 9-25 μM) i wykazuje skuteczność in vivo w modelach hepatokarcynogenezy u szczurów (10, 40 lub 80 mg/kg/dzień p.o.) i myszy (0,03% lub 0,06% w diecie) poddanych przewlekłej indukcji zapalenia przez dietylnitrozaminę (DEN).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0854R2625SML3255
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
chloroform: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
color
faint brown to dark brown, deep red-brown
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Wie lang ist das Peretinoin haltbar/ verwendbar nach anmischen mit DMSO?
    1 answer
    1. Unfortunately, the stability information of this product in DMSO is not determined.