Przejdź do
P6155
Pyridoxal hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonim(y):
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, PL HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.62
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-602-5
Beilstein/REAXYS Number:
3656994
MDL number:
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mol wt
Mw 203.62 g/mol
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
173 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
InChI key
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Pyridoxal is a heterocyclic compound, weighing 167.2 Da. It is one of the natural forms of vitamin B6. Pyridoxal is found to be less stable than pyridoxine, hence heating might result in the loss of its action. Pyridoxal has a wide variety of sources and is present in both plants and animals. Pyridoxal serves as an efficient precursor for coenzymes : pyridoxal phosphate and pyridoxamine phosphate.
Application
For the labeling of amino acids and their detection in picomolar amounts; Coenzymes and Cofactors, vol. 1: Vitamin B6, Pyridoxal Phosphate
Pyridoxal hydrochloride has been used to study its effect on cell proliferation and melanogenesis, using murine melanoma cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
27174893759545060
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
99%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥98% (titration)
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light greenish-yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble
mp
173 °C (dec.) (lit.)
mp
173 °C (dec.) (lit.)
mp
173 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridoxal hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)