Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 264,00 zł 198,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 400,00 zł 300,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł 1102,50 zł |
Informacje o tej pozycji
198,00 zł
Cena katalogowa264,00 złZaoszczędź 25%biological source
synthetic (Organic)
Quality Segment
assay
99%
form
powder
color
white to off-white
mp
173 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
InChI key
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99.5% (T) | assay ≥99% (HPLC) |
| biological source synthetic (Organic) | biological source - | biological source synthetic | biological source synthetic (organic) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| color white to off-white | color white to off-white | color white to faint beige | color white to off-white |
| mp 173 °C (dec.) (lit.) | mp 173 °C (dec.) (lit.) | mp 173 °C (dec.) (lit.) | mp 173 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridoxal hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?