Key Documents
545060
Millipore
Pyridoxal, Hydrochloride
Synonim(y):
Pyridoxal, Hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinal, HCl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO3 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.21
Próba
≥98% (titration)
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
off-white
rozpuszczalność
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
Klucz InChI
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2