Przejdź do
P5898
L-Proline-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16N2O3 · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.21
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H]3CCCN3)ccc12
InChI
1S/C15H16N2O3.BrH/c1-9-7-14(18)20-13-8-10(4-5-11(9)13)17-15(19)12-3-2-6-16-12;/h4-5,7-8,12,16H,2-3,6H2,1H3,(H,17,19);1H/t12-;/m0./s1
InChI key
MMAGBLTXSIXDLZ-YDALLXLXSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G2761T2141S0763
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
80% acetic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P5898-50MG04061832909561