Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1920,00 zł
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)CN)ccc12
InChI
1S/C17H19N3O4.BrH/c1-10-7-16(22)24-14-8-11(4-5-12(10)14)19-17(23)13-3-2-6-20(13)15(21)9-18;/h4-5,7-8,13H,2-3,6,9,18H2,1H3,(H,19,23);1H/t13-;/m0./s1
InChI key
PASXTQMFJRHMLJ-ZOWNYOTGSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?