Przejdź do
T2141
L-Tyrosine 7-amido-4-methylcoumarin
≥98% (TLC), powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H18N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.36
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Tyrosine 7-amido-4-methylcoumarin,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
80% acetic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H](N)Cc3ccc(O)cc3)ccc12
InChI
1S/C19H18N2O4/c1-11-8-18(23)25-17-10-13(4-7-15(11)17)21-19(24)16(20)9-12-2-5-14(22)6-3-12/h2-8,10,16,22H,9,20H2,1H3,(H,21,24)/t16-/m0/s1
InChI key
NRGJYQDVMUOJLU-INIZCTEOSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S8758S0763P5898
description
-
description
protease substrate
description
-
description
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
80% acetic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
solubility
50% acetic acid: 1 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)