Przejdź do
P4957
Poly-ʟ-Ornithine
synthetic, mol wt 30,000-70,000, liquid, 0.01%, suitable for cell culture
Poly-L-ornithine solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
synthetic
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.01%
Mol wt:
30,000-70,000
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Poly-L-ornithine solution, mol wt 30,000-70,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
mol wt
30,000-70,000
packaging
pkg of 50 mL
concentration
0.01%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Br.NCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.BrH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H
InChI key
GWRQMKDBBHFVIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly-L-ornithine is a positively charged synthetic amino acid polymer.
Application
Poly-L-ornithine has been used successfully for the attachement and study of neural cell differentiation and outgrowth. Recommended as a cell culture substratum when using 0.5 ml of a 0.1 mg/ml solution to coat 25 cm2.
Poly-L-ornithine solution has been used in the induction of differentiation.
Biochem/physiol Actions
Poly-L-ornithine helps to improve the penetration of substances into cells. It can induce the uptake of DNA.
Preparation Note
Prepared in cell culture grade water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
O6503P6407P8920
biological source
synthetic
biological source
microbial
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
γ-irradiated
sterility
-
concentration
0.01%
concentration
-
concentration
0.016—0.032 mmol lysine
concentration
0.1 % (w/v) in H2O
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
30,000-70,000
mol wt
-
mol wt
70,000-150,000
mol wt
150,000-300,000
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Protokół hodowli komórek macierzystych do generowania modeli 3D NSC choroby Alzheimera z wykorzystaniem linii ludzkich neuronalnych komórek macierzystych ReNcell.
Produkty
Przegląd hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o hodowli komórek 2D i 3D, zaletach hodowli komórek 3D i technikach dostępnych do tworzenia modeli komórek 3D
Poli-lizyna zwiększa wiązanie komórek z dodatnio naładowanymi jonami powierzchniowymi, optymalizując interakcje elektrostatyczne na powierzchniach hodowli w celu zwiększenia przyczepności komórek.
Uzyskanie i scharakteryzowanie funkcjonalnych komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC) pochodzących z ludzkich neuronalnych komórek macierzystych, które skutecznie mielinizują pierwotne neurony w hodowli.
Zobacz wszystkie artykuły
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P4957-50ML04061834375500
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. will it be effective to reuse poly-L-ornithine (PLO), either in diluted or undiluted form? Following a coating period of 1 hour or overnight, can the residual PLO solution be collected, stored at 4 °C, and subsequently reused for additional coatings?
    1 answer
    1. The suggested coating protocol involves removing excess solution by aspiration and rinsing the vessel with sterile water. Collecting residual poly-L-ornithine (PLO) solution and storing it at 4 °C for reuse has not been tested internally. External sources indicate that the PLO solution can be reused after coating, and this practice is common in many laboratories. When reusing the PLO solution, it is essential to utilize a sterile hood and aseptic techniques to prevent contamination.
      Helpful?
  2. ho ricevuto questo prodotto a temperatura ambiente, anche se lo storage consigliato é 4°C. E' da ritenersi ugualmente efficace?
    1 answer
    1. This item is stored refrigerated at 2-8°C. However, the product is shipped at ambient temperature. Shipping routes are configured to minimize transit time.
      Refrigerated products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time.
      Helpful?
  3. CAt#P4957 do I just coat with the stock solution? at what conditions? RT or 37C or other? For how long?
    1 answer
    1. This product is a 0.01% or 100 ug/mL solution. The recommended surface coverage for this product is 4 μg/cm2. Provided the surface area of the vessel accommodates this concentration, the product may be used undiluted. A T-25 Tissue Culture flask has a surface area of 25 cm2.
      In this case. 1 mL of the undiluted product would be sufficient to coat the entire culture surface. Conversely, a 96 well flat bottom plate will have a culture area of approximately 0.150cm2 requiring approximately 0.6 ug to coat the surface. In this example, it may be more practical to dilute to a practical volume. Surfaces may be coated at room temperature. Incubate at least 5 minutes before removing excess solution. Coated vessels may be sterilized by UV and stored in a sealed container for up to 1 year. Avoid using coated vessels or slides that have any yellowing or changes in the surface appearance as this is an indication of degradation.
      Helpful?
  4. Will poly-L-ornithine still be effective if it is incubated for 2 hours at 37°C, as done with other substrates, instead of being coated at room temperature overnight as indicated?
    1 answer
    1. The optimal coating conditions, including the required incubation time and temperature, are application-dependent and should be determined empirically. For reference, this product has been reported to coat well at 37°C with just 30 minutes of incubation time in a publication that may be of interest (Nature. 2019 Aug;572(7770):543-548. doi: 10.1038/s41586-019-1464-0. Epub 2019 Aug 7. Pol II phosphorylation regulates a switch between transcriptional and splicing condensates, PMID: 31391587).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review