Przejdź do
O6503
L-Ornithine monohydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
Synonim(y):
(S)-2,5-Diaminopentanoic acid monohydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
351,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
562,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.62
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-678-6
Beilstein/REAXYS Number:
3625847
MDL number:
Biological source:
microbial
Form:
powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Assay:
≥99%
351,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
microbial
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
packaging
pkg of 100 g, pkg of 25 g
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
ammonia and citrulline, essentially free
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES string
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
General description
L-Ornithine is the functional metabolite of L-arginine.
L-Ornithine is an amino acid that is not coded for by the genetic code. It is formed during the decomposition of argininine by arginase and participates in the urea cycle. Ornithine is the starting point for the formation of a family of polyamines that include spermine, spermidine and putrescine.
Application
L-Ornithine monohydrochloride has been used:
  • as a supplement in Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) for cell growth assays
  • as a component in the standard medium for primary human hepatocytes (PHH) culture
  • as a creatine synthesis inhibitor
Biochem/physiol Actions
L-ornithine acts as a precursor for polyamines. It may modulate the intake of food as an acute satiety signal in the neonatal chick brain.
L-Ornithine is used as a media supplement to support the biosynthesis of polyamines.
Other Notes
Product of arginine degradation by arginase
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
19943O4386O2375
biological source
microbial
biological source
-
biological source
-
biological source
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 100 g, pkg of 25 g
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ornithine monohydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)