Przejdź do
P4654
Pentaethylene glycol monooctyl ether
Synonim(y):
C8E5, Octyl pentaethylene glycol ether, Octylpentaglycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7(OCH2CH2)5OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.49
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1711907
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
non-ionic
assay
≥98.0% (GC)
mol wt
350.49 g/mol
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C18H38O6/c1-2-3-4-5-6-7-9-20-11-13-22-15-17-24-18-16-23-14-12-21-10-8-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI key
MJELOWOAIAAUJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Pentaethylene glycol monooctyl ether has been used to study the size and morphology of aggregates. It has also been used in a study to investigate the sorption of monodisperse alcohol ethoxylates and their effects on the mobility of 2,4-D in isolated plant cuticles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
764368669240530
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
mol wt
350.49 g/mol
mol wt
378.54 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
description
non-ionic
description
non-ionic
description
-
description
-
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.977 g/mL at 20 °C
density
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Study of the size and morphology of aggregates formed by pentaethylene glycol monooctyl ether (C"8EO"5) in n-heptane
Sandoval, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 17-23 (2012)
Sorption of Monodisperse Alcohol Ethoxylates and Their Effects on the Mobility of 2,4-D in Isolated Plant Cuticles
Riederer, M., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43, 1067-1075 (1995)
Maria K Janowska et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 25(1), 286-294 (2015-09-04)
β-synuclein (βS) is a homologue of α-synuclein (αS), the major protein component of Lewy bodies in patients with Parkinson's disease. In contrast to αS, βS does not form fibrils, mitigates αS toxicity in vivo and inhibits αS fibril formation in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P4654-5ML04061837609169
P4654-1ML04061837609152