Przejdź do
40530
Poly(ethylene glycol) octyl ether
Synonim(y):
C8En (n = 2 to 9), Polyethylene glycol, n-Octylpolyoxyethylene, Octyl-POE, Polyethylene glycol monooctyl ether, Rosenbusch-Tenside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
893,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6CH2(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
893,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.452
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCC
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
ZQCIMPBZCZUDJM-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
71578P4654732621
form
liquid
form
paste, viscous liquid (clear)
form
-
form
chunks, powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.452
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P J Mahasreshti et al.
Infection and immunity, 65(1), 211-218 (1997-01-01)
This study was conducted to partially characterize and identify the purity of two major outer membrane proteins (OMPs) (with molecular weights of 32,000 and 35,000 [32K and 35K, respectively]) of Pasteurella haemolytica. The 35K and 32K major OMPs, designated Pasteurella
Stéphane Abel et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1863(2), 183504-183504 (2020-11-07)
Successful crystallization of membrane proteins in detergent micelles depends on key factors such as conformational stability of the protein in micellar assemblies, the protein-detergent complex (PDC) monodispersity and favorable protein crystal contacts by suitable shielding of the protein hydrophobic surface
Hester Emilie Hasper et al.
Biochemistry, 43(36), 11567-11575 (2004-09-08)
The peptide antibiotic nisin was the first reported example of an antibiotic that kills bacteria via targeted pore formation. The specific target of nisin is Lipid II, an essential intermediate in the bacterial cell-wall synthesis. High-affinity binding of the antibiotic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
40530-5G04061831987256